Learn More
Cloruro de calcio, anhidro, J.T. Baker™
Código de producto. 10162400 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10162400 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10162400 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0070.1000
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de ebullición 1600°C (1013 hPa)
Punto de fusión 772°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 95%
Fórmula molecular CaCl2
Número MDL MFCD00010903
Peso molecular (g/mol) 110.98
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.174 g/cm³ (20°C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium Chloride Anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium Chloride Anhydrous