Learn More
Cloruro de calcio, + 96 %, para análisis, granulado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | >1600.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Calcium chloride |
| Punto de fusión | 782.0°C |
| Nombre de nota | Granules |
| Forma física | Gránulos |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (Complexometry) |
| Fórmula lineal | CaCl2 |
| Fieser | 01,104; 04,368 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calcium chloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.