Learn More
Carbonato de calcio, polvo, Farmacopea Estadounidense F. C. C., J.T. Baker™
Código de producto. 15557894 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15557894 2.5 kg Balde de polietileno 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15557894 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 130005
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Carbonate
CAS 471-34-1
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular CCaO3
Número MDL MFCD00010906
Sinónimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC calcio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 100.09
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09
Grado FCC/USP
Envase Balde de polietileno