Learn More
Carbonato de calcio, polvo ligero, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15567894 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15567894 500 g Frasco de polietileno 500 g
15577894 2.5 kg Balde de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15567894 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 130101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 471-34-1
Fórmula molecular CCaO3
Peso molecular (g/mol) 100.09
Número MDL MFCD00010906
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Carbonate
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC calcio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09
Grado FCC/USP
Envase Frasco de polietileno