Learn More
Calcium carbonate(CaCO3), Honeywell™
Código de producto. 15697760 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
15697760 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15697760 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor C6763500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium carbonate(CaCO3)
CAS 471-34-1
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CCaO3
Fórmula lineal CaCO3
Número MDL MFCD00010906
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
Sinónimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC calcio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 100.09
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09g/mol
Densidad 2.93g/mL at 25°C