Learn More
Carbonato de calcio, reactivo ACS, estándar quelométrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15515096 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15515096 100 g 100 g
15525096 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15515096 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.45€
    38.70€ / 100 g
    Ahorro 2.75€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-34-1
Fórmula molecular CCaO3
Peso molecular (g/mol) 100.09
Número MDL MFCD00010906
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium carbonate
Punto de fusión 825.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Índice Merck 15,1659
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
Nombre IUPAC carbonato de calcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09
Porcentaje de pureza 99.95 to 100.05% (on dried substance) (Complexometry)
Grado Reactivo ACS