Learn More
Carbonato de calcio, 99 %, para análisis, precipitado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium carbonate |
| Punto de fusión | 825.0°C |
| Nombre de nota | 99% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (200°C) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (on dried substance) (Complexometry) |
| Fórmula lineal | CaCO3 |
| Mostrar más |