Learn More
Carburo de calcio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337877 1 kg 1 Kg
11327877 5 x 1 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11337877 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014308.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-20-7 | C2Ca
Calcium carbide is used as a desulfurizer, dehydrant of steel, fuel in steel making, powerful deoxidizer and as a source of acetylene gas. It is used as a starting material for the preparation of calcium cyanamide, ethylene, chloroprene rubber, acetic acid, dicyandiamide and cyanide acetate. It is used in carbide lamps, toy cannons such as the big-bang cannon and bamboo cannon. It is associated with calcium phosphide and used in floating, self-igniting naval signal flares. Further, it is involved in the reduction of copper sulfide to metallic copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-20-7
Fórmula molecular C2Ca
Número MDL MFCD00010905
Sinónimo calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Specifications
Nombre del producto químico o material Calcium carbide
Punto de fusión 2300°C
Color Gris a negro
Forma física Masa de 9 a 40
Cantidad 1 kg
Beilstein 3909011
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.09
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto Grayish black lump
Densidad 2.22 g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium carbide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Hazard Statement
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P334-Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium carbide, Calcium oxide