Learn More
Carburo de calcio, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10253850 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10253850 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10253850 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/1000/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 2300°C
Punto de fusión 2160°C
CAS 75-20-7
Color Gris
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C2Ca
Número MDL 10905
Clave InChI UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca++].[C-]#[C-]
Nombre IUPAC calcium acetylene
Peso molecular (g/mol) 64.10
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.1g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium carbide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P231-Manipular en gas inerte.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium carbide, Calcium oxide