Learn More
Butirato de calcio (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Butyrate |
| CAS | 5743-36-2 |
| Fórmula molecular | C4H8Ca0.5O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Butanoic Acid, Calcium Salt, Butyric Acid, Calcium Salt, Greencab 70 Coated |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C4H8O2.Ca/c2*1-2-3-4(5)6;/h2*2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | CCCC(=O)[O-].CCCC(=O)[O-].[Ca+2] |
| Nombre IUPAC | butanoato de calcio |
| Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0518 |