Learn More
Bromuro de calcio hidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15109323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15109323 2.5 kg 2.50 Kg
15129323 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15109323 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450630025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71626-99-8
Fórmula molecular Br2Ca
Peso molecular (g/mol) 199.89
Número MDL MFCD00149608
Clave InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium bromide hydrate
Punto de fusión 730.0°C
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CaBr2·xH2O
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless to slightly hazy
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9
Grado Extra puro
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium bromide hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate