Learn More
Bromuro de calcio hidrato, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10572271 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10480911 500 g Frasco de plástico 500 g
10544664 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10572271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300840010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71626-99-8
Fórmula molecular Br2Ca
Peso molecular (g/mol) 199.89
Número MDL MFCD00149608
Clave InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium bromide hydrate
Punto de fusión 730.0°C
Nombre de nota For analysis
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino y/o trozos
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CaBr2·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: 1420g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9
Porcentaje de pureza ≥83.0% (Complexometry) (CaBr2)
Grado Analítica