Learn More
Bromuro de calcio hidrato, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium bromide hydrate |
| Punto de fusión | 730.0°C |
| Nombre de nota | For analysis |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino y/o trozos |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | CaBr2·xH2O |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 1420g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calcium bromide hydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate