Learn More
Bromuro de calcio hidrato, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415210 25 g 25 g
11425210 100 g 100 g
11435210 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044497.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71626-99-8
Fórmula molecular Br2Ca
Peso molecular (g/mol) 199.89
Número MDL MFCD00149608
Clave InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium bromide hydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.90 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%