Learn More
Bromuro de calcio, anhidro, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335059 10 g 10 g
11315059 50 g 50 g
11325059 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087893.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Para fotografía, agente hidratante, fabricación de agua mineral
Calcium bromide is a dehydrating agent used in photography, food preservatives, wood preservatives, fire retardants and freezing mixtures. It is used as an oxidizer for mercury emissions control. It is widely used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations. It also finds application in the manufacture of mineral water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-41-5
Fórmula molecular Br2Ca
Peso molecular (g/mol) 199.886
Número MDL MFCD00010902
Clave InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
PubChem CID 5360316
ChEBI CHEBI:31338
Nombre IUPAC calcio;dibromuro
SMILES [Ca+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 806°C to 812°C
Nombre del producto químico o material Calcium bromide
Punto de fusión 730°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -50
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White to off-white powder or beads
Densidad 3.353
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide