Learn More
Boruro de calcio, +99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304318 25 g 25 g
11314318 100 g 100 g
11324318 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11304318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041551.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12007-99-7 | B6Ca | 104.938 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12007-99-7
Fórmula molecular B6Ca
Peso molecular (g/mol) 104.938
Número MDL MFCD00148904
Clave InChI AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide
PubChem CID 16212529
SMILES B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium boride
Punto de fusión 2235°C
Forma física Polvo de malla -20
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.95
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 2.30 g/mL