Learn More
Beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio, TRC
Código de producto. 30341946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30341946 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30341946 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1456835G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium beta-hydroxy-beta-methylbutyrate
CAS 135236-72-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 2 C5 H9 O3 . Ca
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid calcium salt (2:1)
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H10O3.Ca/c2*1-5(2,8)3-4(6)7;/h2*8H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
SMILES [Ca+2].CC(C)(O)CC(=O)[O-].CC(C)(O)CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC calcio;3-hidroxi-3-metil-butanoato
Peso molecular (g/mol) 274.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0729
Porcentaje de pureza >95