Learn More
Benzoato de calcio hidratado 98 %, agua <8 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El benzoato de calcio hidratado se utiliza en la industria alimentaria como conservante.
Solubilidad
Soluble en agua (2,6 g/100ml a 0 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Calcium benzoate hydrate |
| Nombre de nota | Water <8% |
| Fórmula molecular | C14H10CaO4 |
| Número MDL | MFCD09953675 |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | calcium benzoate, calcium dibenzoate, unii-3qde968mkd, 3qde968mkd, benzoic acid, calcium salt, benzoic acid calcium, acmc-20alj1, calcium 2+ dibenzoate, calcium benzoate, reagent, e213 benzoic acid |
| Información de solubilidad | Soluble in water (2.6g/100ml at 0°C). |
| Clave InChI | NSQPPSOSXWOZNH-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Ca++].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | calcium dibenzoate |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.