Learn More
Benzoato de calcio hidratado 98 %, agua <8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439493 100 g 100 g
11449493 500 g 500 g
11459493 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439493 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12358.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2090-05-3 | C19H20O4 | 312.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El benzoato de calcio hidratado se utiliza en la industria alimentaria como conservante.
Solubilidad
Soluble en agua (2,6 g/100ml a 0 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2090-05-3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium benzoate hydrate
Nombre de nota Water <8%
Fórmula molecular C19H20O4
Número MDL MFCD00167164
Cantidad 100 g
Sinónimo bis 4-glycidyloxyphenyl methane, bis 4-glycidyloxy phenyl methane, bis 4-oxiran-2-yl methoxy phenyl methane, para-para-bfdge, p,p-bfdge, diphenylolmethane diglycidyl ether, 2,2'-methylenebis p-phenyleneoxymethylene bisoxirane, bis p-2,3-epoxypropoxy phenyl methane, 4,4'-methylenebisphenol diglycidyl ether, oxirane, 2,2'-methylenebis 4,1-phenyleneoxymethylene bis
Información de solubilidad Soluble in water (2.6g/100ml at 0°C).
Clave InChI XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1C(O1)COC2=CC=C(C=C2)CC3=CC=C(C=C3)OCC4CO4
Nombre IUPAC 2-[[4-[[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]metil]fenoxi]metil]oxirano
Peso molecular (g/mol) 312.37
PubChem CID 91511
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.32 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%