Learn More
Arseniato de calcio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Arsenate |
| CAS | 7778-44-1 |
| Fórmula molecular | 2 As O4 . 3 Ca |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Calcium Arsenate, Chip-Cal Granular, Cucumber Dust, Pencal, Spra-cal, Tricalcium Arsenate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2AsH3O4.3Ca/c2*2-1(3,4)5;;;/h2*(H3,2,3,4,5);;;/q;;3*+2/p-6 |
| SMILES | [Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-][As](=O)([O-])[O-].[O-][As](=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | tricálcico;trióxido(oxo)-λ ^{5}-arsano |
| Peso molecular (g/mol) | 398.072 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.69 |