Learn More
Arsenato de calcio, polvo blanco, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Grupo de embalaje II
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11323618 50 g Grupo de embalaje II 50 g
11313618 250 g Grupo de embalaje II 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11323618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039219.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7778-44-1 | As2Ca3O8 | 398.069 g/mol
Calcium arsenate is also used in weather- resistant wood treatment. It was used mainly in viticulture, in the past. it was mainly used against the boll weevil in cotton cultivation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-44-1
Fórmula molecular As2Ca3O8
Peso molecular (g/mol) 398.069
Número MDL MFCD00049407
Clave InChI RMBBSOLAGVEUSI-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo calcium arsenate, pencal, cucumber dust, spra-cal, calcium-o-arsenate, chip-cal granular, tricalcium arsenate, calcium orthoarsenate, kalziumarseniat german, arsenic acid, calcium salt
PubChem CID 24501
Nombre IUPAC tricalcio;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsano
SMILES [O-][As](=O)([O-])[O-].[O-][As](=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium arsenate
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -80
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Información de solubilidad It is soluble in water and acids,insoluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.03
Envase Grupo de embalaje II
Densidad 3.62 g/cm3 at 20°C