Learn More
Acetato de calcio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Acetate (AS) |
| CAS | 62-54-4 |
| Fórmula molecular | 2 C2 H3 O2 . Ca |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Calcium acetate anhydrous, Acetic acid, calcium salt (2:1), Acetic acid, calcium salt (8CI,9CI), Calcium acetate (6CI), Brown acetate, Calcium diacetate, E 263, Gray acetate, Lime acetate, Lime pyrolignite, PhosLo, Phosex, Royen, Sanopan, Sorbo-Calcion, Teltozan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Ca/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Ca+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;diacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 158.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.9892 |