Learn More
Acetato de calcio monohidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12645027 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12645027 500 g Frasco de plástico 500 g
12625027 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12645027 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446355000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5743-26-0 | C4H6CaO4·H2O | 176.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5743-26-0
Fórmula molecular C4H6CaO4·H2O
Peso molecular (g/mol) 176.19
Clave InChI XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
Nombre IUPAC calcio; diacetato; hidrato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium acetate monohydrate
Punto de fusión 160.0°C
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3CO2)2Ca·H2O
Índice Merck 15,1649
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.19
Grado Reactivo ACS