Learn More
Acetato de calcio monohidrato, reactivo ACS, ≥99%, Solstice
Código de producto. 15695400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15695400 100 g Frasco de polietileno 100 g
15605410 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15695400 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 402850100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.45€
    77.50€ / 100 g
    Ahorro 9.95€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Añadir a la cesta
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5743-26-0
Fórmula molecular C4H8CaO5
Peso molecular (g/mol) 176.181
Número MDL MFCD00150019
Clave InChI XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
Nombre IUPAC calcio; diacetato; hidrato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium acetate monohydrate
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ca(CH3CO2)2 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 176,18g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Polvo