Learn More
Acetato de calcio monohidrato, reactivo ACS, ≥99%, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium acetate monohydrate |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | Ca(CH3CO2)2 · H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176,18g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99 % |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Aspecto | Polvo |