Learn More
Acetato de calcio monohidrato, ≥ 99%, (Grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11402441 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11402441 500 g
1 options
Código de producto. 11402441 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219382190
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Acetate Monohydrate
CAS 5743-26-0
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Fórmula molecular C4H8CaO5
Sinónimo calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
Clave InChI XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Nombre IUPAC calcio; diacetato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 176.181
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.2
Grado Reactivo ACS