Learn More
Hidrato de acetato de calcio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407137 500 g 500 g
11497127 100 g 100 g
11417137 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14947.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
Calcium acetate hydrate is used as a precursor to produce calcium ions in the development of calcium oxide based mesoporous carbon dioxide sorbent. It is an active component of pyroligneous acid-modified limestone. It is employed in the preparation of magnetite-calcium phosphate core-shell nanoparticles. It serves as a raw material in the preparation of hydroxyapatite-wollastonite composites. Further, it acts as a crosslinking agent in the microfluidic production of alginate hydrogel microbeads. In addition to this, it is used to induce crystallization of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de calcio hidrato se utiliza como precursor para producir iones de calcio en el desarrollo de óxido de calcio basado en absorbente de dióxido de carbono mesoporoso. Es un componente activo de caliza pirolignosa modificada por ácido. Se emplea en la preparación de nanopartículas con estructura núcleo-cubierta de fosfato de magnetita-calcio. Sirve como materia prima en la preparación de compuestos de hidroxiapatita-wolastonita. Además, actúa como agente de entrecruzamiento en la producción microfluídica de micromicroesferas de hidrogel de alginato. También se utiliza para inducir la cristalización de proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114460-21-8
Fórmula molecular C4H6CaO4
Peso molecular (g/mol) 158.17
Número MDL MFCD00012448
Clave InChI VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC diacetato de calcio
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium acetate hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Densidad 1.5
Fórmula lineal Ca(OOCCH3)2·xH2O
Cantidad 500 g
Beilstein 3692527
Índice Merck 14,1646
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.17 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%