Learn More
Acetato de calcio hidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772251 250 g Frasco de plástico 250 g
10782441 1 kg Frasco de plástico 1 KG
11331440 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211052500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114460-21-8
Fórmula molecular C4H6CaO4
Peso molecular (g/mol) 158.17
Número MDL MFCD00012448
Clave InChI VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Acetic acid, calcium salt hydrate
Nombre IUPAC diacetato de calcio
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium acetate hydrate
Color Blanco
pH 7.0 to 9.0 (10% soln., 20°C)
Forma física Polvo o aglomerados
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (on anhydrous substance) (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Ca
Beilstein 02,IV,113
Fieser 13,60; 15,46
Índice Merck 14,1646
Información de solubilidad Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.17
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico