Learn More
Hemihidrato de acetato de calcio, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15557764 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500 g
Código de producto.
15557764 500 g
1 options
Código de producto. 15557764 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0041.0500
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 62-54-4
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C4H6CaO4
Número MDL MFCD00012448
Clave InChI VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nombre IUPAC diacetato de calcio
Peso molecular (g/mol) 158.17