Learn More
Acetato de calcio, extra puro, SLR, secado, Fisher Chemical
Código de producto. 10588220 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10588220 500 g 500 GR
10355120 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10588220 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/0920/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 62-54-4
Fórmula molecular C4H6CaO4
Peso molecular (g/mol) 158.17
Número MDL 12448
Clave InChI VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC diacetato de calcio
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Color Blanco
pH 7.6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.17g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo