Learn More
Acetato de calcio ACS MP Biomedicals
Código de producto. 11492431 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11492431 100 g
1 options
Código de producto. 11492431 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219382180
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
ACS grade calcium acetate monohydrate for research or further manufacturing use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Acetate
CAS 5743-26-0
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C4H8CaO5
Sinónimo calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
Clave InChI XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Nombre IUPAC calcio; diacetato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 176.181
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.2
Grado ACS