Learn More
A-hidroxi-gamma-metilmercaptobutirato de calcio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-4-(methylthio)butanoic Acid Calcium Salt |
| CAS | 4857-44-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | 2 C5 H9 O3 S . Ca |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Butanoic acid, 2-hydroxy-4-(methylthio)-, calcium salt (2:1), Butyric acid, 2-hydroxy-4-(methylthio)-, calcium salt (2:1) (8CI), Calcium DL-2-hydroxy-4-methylthiobutyrate, Calcium DL-α-hydroxy-γ-methylthiobutyrate, Calcium α-hydroxy-γ-methylmercaptobutyra |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C5H10O3S.Ca/c2*1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h2*4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Ca+2].CSCCC(O)C(=O)[O-].CSCCC(O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;2-hidroxi-4-metilsulfanilbutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 338.454 |
| Mostrar más |