Learn More
Calcio, 99 %, virutas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10390474 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10390474 25 g Frasco de vidrio 25 g
10129991 100 g Frasco de vidrio 100 g
10139991 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10390474 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365740250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-70-2
Fórmula molecular Ca
Peso molecular (g/mol) 40.08
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hsdb 273, kalzium, calcium, elemental, sy7q814vup, atom, compounds, chelate, elemental, ingot, unii-sy7q814vup
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nombre IUPAC calcio
SMILES [Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota 99%
Cantidad 25 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formulario Líquido
Fórmula lineal Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Índice Merck 15, 1648
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.07
Porcentaje de pureza ≥98.5% (Titrimetry other)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.