Learn More
Calcio, 99 %, granulado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10053953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10053953 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
10579253 5 g Frasco de plástico 5 g
10338580 100 g Frasco de plástico 100 g
10226450 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10053953 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201180025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-70-2
Fórmula molecular Ca
Peso molecular (g/mol) 40.08
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ingot, elemental, calcium, elemental, atom, kalzium, sy7q814vup, compounds, chelate, hsdb 273, unii-sy7q814vup
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nombre IUPAC calcio
SMILES [Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium
Color Gris
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 845.0°C
Punto de ebullición 1484.0°C
Cantidad 2.5 kg
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formulario Gránulos
Fórmula lineal Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Índice Merck 15, 1648
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.07
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizardióxido de carbono para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.