Learn More
Calcio 3-metil-2-oxopentanoato, TRC
Código de producto. 30364461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364461 100 mg 100 miligramos
30363865 50 mg 50 miligramos
30362399 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC280040100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66872-75-1
Fórmula molecular 2 C6 H9 O3 . Ca
Peso molecular (g/mol) 298.35
Sinónimo Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, calcium salt (2:1), Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, calcium salt (9CI), Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, calcium salt, (±)-, Calcium 3-methyl-2-oxopentanoate, calcium bis(3-methyl-2-oxopentanoate), α-keto-Isoleucine calcium, 3-Methyl-2-oxopentanoic acid calcium salt, Calcium (±)-3-methyl-2-oxovalerate
Nombre IUPAC calcio; 3-metil-2-oxopentanoato
SMILES [Ca+2].CCC(C)C(=O)C(=O)[O-].CCC(C)C(=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-oxovaleric acid calcium salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H10O3.Ca/c2*1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h2*4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0729