Learn More
2-oxoglutarato de calcio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium 2-Oxoglutarate |
| CAS | 71686-01-6 |
| Fórmula molecular | C5H4O5Ca |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Calcium 2-Oxopentanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O5.Ca/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+2/p-2 |
| SMILES | [Ca+2].[O-]C(=O)CCC(=O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;2-oxopentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 184.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9685 |