Learn More
Calcio 2-etilhexanoato, grado superconductor, en 2ácido etilhexanoico (3-8 % CA), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425190 5 g 5 g
11328088 25 g 25 g
11338088 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425190 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036657.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 136-51-6 | C16H30CaO4 | 326.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-51-6
Fórmula molecular C16H30CaO4
Peso molecular (g/mol) 326.49
Número MDL MFCD00014001
Clave InChI LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium 2-ethylhexanoate, calcium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt 2:1, calcium 2-ethyl-hexanoate, octope ca, calcium hex-cem, nikka octhix calcium, calcium 2-ethylhexoate, dsstox_cid_7063
PubChem CID 61082
Nombre IUPAC calcio;2-etilhexanoato
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium 2-ethylhexanoate
Nombre de nota in 2-ethylhexanoic acid
Olor Weak, characteristic
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.5
Grado Superconductor
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Del 3 al 8 % de Ca
Forma física Líquido