Learn More
2-Etilhexanoato de calcio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433817 100 g 100 g
11413817 5 g 5 g
11423817 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18266.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.48€
    397.65€ / 100 g
    Ahorro 85.83€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 136-51-6 | C16H30CaO4 | 326.49 g/mol
Calcium 2-ethylhexanoate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-etilhexanoato de calcio se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 136-51-6
Fórmula molecular C16H30CaO4
Peso molecular (g/mol) 326.49
Número MDL MFCD00014001
Clave InChI LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium 2-ethylhexanoate, calcium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt 2:1, calcium 2-ethyl-hexanoate, octope ca, calcium hex-cem, nikka octhix calcium, calcium 2-ethylhexoate, dsstox_cid_7063
PubChem CID 61082
Nombre IUPAC calcio;2-etilhexanoato
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ca+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Calcium 2-ethylhexanoate
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.5
Porcentaje de pureza 98%