Learn More
Calcitrol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310266 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310266 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10934950AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcitriol
CAS 32222-06-3
Nombres de analitos o componentes Calcitriol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H44 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Calcitriol, (5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1alpha,3beta,25-triol
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
SMILES C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C
Nombre IUPAC (1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-hidroxi-6-metilheptan-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etiliden]-4-metilidenociclohexano-1,3-diol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 416.64
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.329 g/mol