Learn More
Ácido calcitroico, TRC
Código de producto. 30138716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138716 10 mg 10 miligramos
30134752 5 mg 5 miligramos
30012086 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC14455010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71204-89-2
Fórmula molecular C23 H34 O4
Peso molecular (g/mol) 374.51
Sinónimo 1H-Indene-1-propanoic acid, 4-[(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-dihydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-β,7a-dimethyl-, (βR,1R,3aS,4E,7aR)-, 24-Nor-9,10-secochola-5,7,10(19)-trien-23-oic acid, 1,3-dihydroxy-, (1α,3β,5Z,7E)- (9CI), (βR,1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-Dihydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-β,7a-dimethyl-1H-indene-1-propanoic acid, 1α-Hydroxycalcioic acid, Calcitroic acid, MC 1235
Nombre IUPAC (3R)-3-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-dihidroxi-2-metilidenicohexilideno]etilideno]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-1-il]ácido butanoico
SMILES C[C@H](CC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcitroic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O4/c1-14(11-22(26)27)19-8-9-20-16(5-4-10-23(19,20)3)6-7-17-12-18(24)13-21(25)15(17)2/h6-7,14,18-21,24-25H,2,4-5,8-13H2,1,3H3,(H,26,27)/b16-6+,17-7-/t14-,18-,19-,20+,21+,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.2457