Learn More
Calcitriol, TRC
Código de producto. 30041180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041180 50 mg 50 miligramos
18073150 10 mg 10 miligramos
18093440 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC14450050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32222-06-3
Fórmula molecular C27 H44 O3
Peso molecular (g/mol) 416.64
Sinónimo Calcitriol, (5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1alpha,3beta,25-triol, 1,3-Cyclohexanediol, 4-methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-1-[(1R)-5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-, (1R,3S,5Z)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3,25-triol, (1α,3β,5Z,7E)- (9CI), (1R,3S,5Z)-4-Methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-1-[(1R)-5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-1,3-cyclohexanediol, (3β,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trienetriol, 1,25-Dihydroxycholecalciferol, 1,25-Dihydroxyvitamin D, 1,25-Dihydroxyvitamin D3, 1a,25-Dihydroxyvitamin D3, 1α,25-(OH)2D3, 1α,25-Dihydroxycholecalciferol, 1α,25-Dihydroxyvitamin D3, 1α,25-Hydroxyl-vitamin D3, Calcijex, DN 101, Dihydroxyvitamin D3, Panbonis, Ro 21-5535, Rocaltrol, Silkis, Solbone P, Soltriol, Topitriol, Toptriol
Nombre IUPAC (1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-hidroxi-6-metilheptano-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilideneciclohexano-1,3-diol
SMILES C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcitriol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.329
Porcentaje de pureza >95%