Learn More
Tocris Bioscience™ Calcitriol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18772604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18772604 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18772604 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2551/50U
Vitamin D receptor (VDR) agonist
Active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR). Displays calcemic actions; stimulates intestinal and renal Ca2+ absorption and regulates bone Ca2+ turnover. Exhibits antitumor activity; inhibits in vivo and in vitro cell proliferation in a wide range of cells including breast, prostate, colon, skin and brain carcinomas and myeloid leukemia cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcitriol
CAS 32222-06-3
Cantidad 50 μg
Fórmula molecular C27H44O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.64
Pureza >99%
Peso molecular 416.65