Learn More
Calcitriol, MedChemExpress
Código de producto. 16475487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475487 5 mg 5 miligramos
16474206 100 mg 100 miligramos
16459446 50 mg 50 miligramos
16452748 10 mg 10 miligramos
16439995 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10002
MedChemExpress Calcitriol is the most active metabolite of vitamin D and also a vitamin D receptor (VDR) agonist.
Calcitriol is the most active metabolite of vitamin D and also a vitamin D receptor (VDR) agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcitriol
CAS 32222-06-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H44O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1,25-Dihydroxyvitamin D3
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (264.02 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)CCC/2)[H])O)O
Peso molecular (g/mol) 416.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.64
Porcentaje de pureza 96.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation