Learn More
Calcitriol Impurities D, MedChemExpress
Código de producto. 16471979
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471979 1 mg 1 miligramo
16430668 5 mg 5 miligramos
16428228 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471979 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY77274
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Calcitriol Impurities D is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Calcitriol Impurities D is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Calcitriol Impurities D
CAS 103656-40-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H46O3
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (232.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@@H](CCCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Peso molecular (g/mol) 430.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.66
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.