Learn More
Calcitriol Impurities A, MedChemExpress
Descripción
Calcitriol Impurities A is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcitriol Impurities A |
| CAS | 73837-24-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H44O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | C=C([C@H](C[C@H](O)C/1)O)C1=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCCC(C)(C)O)CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 416.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.64 |
| Porcentaje de pureza | 95.66% |
| Mostrar más |