Learn More
Calcitriol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D6-1alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 (Calcitriol-D6) |
| CAS | 78782-99-7 |
| Fórmula molecular | C27 2H6 H38 O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 1,3-Cyclohexanediol, 4-methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-1-[(1R)-5-hydroxy-1-methyl-5-(methyl-d3)hexyl-6,6,6-d3]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-, (1R,3S,5Z)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-26,26,26,27,27,27-d6-1,3,25-triol, (1α,3β,5Z,7E)- (9CI), (1R,3S,5Z)-4-Methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-1-[(1R)-5-hydroxy-1-methyl-5-(methyl-d3)hexyl-6,6,6-d3]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-1,3-cyclohexanediol, 1α,25-Dihydroxyvitamin D3-[26,26,26,27,27,27]-2H6, Ro 21-5535/2, Calcitriol-d6, Calcitriol-26,26,26,27,27,27-D6, Vitamin D3-1alpha-25-dihydroxy D6 (26,26,26,27,27,27-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(O)(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-7,7,7-trideuterio-6-hidroxi-6-(trideuteriometil)heptan-2-il]-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilidenociclohexano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 422.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.3667 |