Learn More
Calcitriol-d6, MedChemExpress
Código de producto. 16431979
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16431979 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16431979 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76814
MedChemExpress Calcitriol-d6 is the deuterium labeled Calcitriol. Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Calcitriol-d6 is the deuterium labeled Calcitriol. Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcitriol-d6
CAS 78782-99-7
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C27H38D6O3
Color Blanco
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (118.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1/C(C[C@H](C[C@@H]1O)O)=C\C=C2CCC[C@]3(C)[C@@H]([C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)CC[C@@]/23[H]
Industry Type Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular (g/mol) 422.67
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.67
Porcentaje de pureza 99.12%