Learn More
Calcitonina, salmón, TRC
Código de producto. 30334071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30334071 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30334071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1445585MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcitonin (salmon)
CAS 47931-85-1
Fórmula molecular C145 H240 N44 O48 S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Calcitonin (salmon), 1,2-Dithia-5,8,11,14,17,20-hexaazacyclotricosane, cyclic peptide deriv., Calciben, Calcimar, Calcitonin (salmon reduced) cyclic (1→7)-disulfide, Calcitonin (salmon reduced), cyclic (1→7)-disulfide, Calsyn, Calsynar, Catonin, Karil, L-Prolinamide, L-cysteinyl-L-seryl-L-asparaginyl-L-leucyl-L-seryl-L-threonyl-L-cysteinyl-L-valyl-L-leucylglycyl-L-lysyl-L-leucyl-L-seryl-L-glutaminyl-L-α-glutamyl-L-leucyl-L-histidyl-L-lysyl-L-leucyl-L-glutaminyl-L-threonyl-L-tyrosyl-L-prolyl-L-arginyl-L-threonyl-L-asparaginyl-L-threonylglycyl-L-serylglycyl-L-threonyl-, cyclic (1→7)-disulfide, Miacalcic, Miacalcin, Miadenil, Prontocalcin, Rulicalcin, SMC 021 A/C, Salcatonin, Salmon Thyrocalcitonin, Salmon calcitonin, Salmon calcitonin I, Salmon calcitonin-(1-32), Salmotonin, Stalcin, Tonocalcin, Calcitonin Salmon, Calcitonin salmon
Fórmula InChI InChI=1S/C145H240N44O48S2/c1-65(2)45-86(175-139(232)110(70(11)12)183-136(229)99-63-239-238-62-79(148)117(210)178-96(59-191)134(227)174-92(52-104(151)202)131(224)172-90(49-69(9)10)129(222)180-98(61-193)135(228)187-114(74(16)197)142(235)181-99)118(211)158-55-106(204)162-80(25-18-20-40-146)120(213)169-89(48-68(7)8)128(221)179-97(60-192)133(226)167-83(34-37-102(149)200)122(215)165-85(36-39-109(207)208)123(216)171-88(47-67(5)6)127(220)173-91(51-77-54-156-64-161-77)130(223)164-81(26-19-21-41-147)121(214)170-87(46-66(3)4)126(219)166-84(35-38-103(150)201)125(218)186-113(73(15)196)141(234)177-94(50-76-30-32-78(199)33-31-76)143(236)189-44-24-29-101(189)137(230)168-82(27-22-42-157-145(154)155)124(217)185-112(72(14)195)140(233)176-93(53-105(152)203)132(225)184-111(71(13)194)138(231)160-56-107(205)163-95(58-190)119(212)159-57-108(206)182-115(75(17)198)144(237)188-43-23-28-100(188)116(153)209/h30-33,54,64-75,79-101,110-115,190-199H,18-29,34-53,55-63,146-148H2,1-17H3,(H2,149,200)(H2,150,201)(H2,151,202)(H2,152,203)(H2,153,209)(H,156,161)(H,158,211)(H,159,212)(H,160,231)(H,162,204)(H,163,205)(H,164,223)(H,165,215)(H,166,219)(H,167,226)(H,168,230)(H,169,213)(H,170,214)(H,171,216)(H,172,224)(H,173,220)(H,174,227)(H,175,232)(H,176,233)(H,177,234)(H,178,210)(H,179,221)(H,180,222)(H,181,235)(H,182,206)(H,183,229)(H,184,225)(H,185,217)(H,186,218)(H,187,228)(H,207,208)(H4,154,155,157)/t71-,72-,73-,74-,75-,79+,80+,81+,82+,83+,84+,85+,86+,87+,88+,89+,90+,91+,92+,93+,94+,95+,96+,97+,98+,99+,100+,101+,110+,111+,112+,113+,114+,115+/m1/s1
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]1CSSC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N1)C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N
Nombre IUPAC (4S)-4-[[(2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(4R,7S,10S,13S,16S,19S,22R)-22-amino-16-(2-amino-2-oxoetil)-7-[(1R)-1-hidroxietil]-10,19-bis(hidroximetil)-13-(2-metilpropil)-6,9,12,15,18,21-hexaoxo-1,2-ditia-5,8,11,14,17,20-hexazaciclotricosano-4-carbo nil]amino]-3-metilbutanoil]amino]-4-metilpentanoil]amino]acetil]amino]hexanoil]amino]-4-metilpentanoil]amino]-3-hidroxipropanoil]amino]-5-oxopentanoil]amino]-5-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-[ [(2S,3R)-1-[[2-[[(2S)-1-[[2-[[(2S,3R)-1-[(2S)-2-carbamoilpirrolidin-1-il]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]amino]-2-oxoetil]amino]-3-hidroxi-1-oxopropan-2-il]amino]-2-oxoetil]amino]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]amino]-1,4-dioxobutan-2-il]amino]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]amino]-5-carbamimidamido-1-ox ácido opentan-2-il]carbamoil]pirrolidin-1-il]-3-(4-hidroxifenil)-1-oxopropan-2-il]amino]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]amino]-1,5-dioxopentan-2-il]amino]-4-metil-1-oxopentan-2-il]amino]-1-oxohexan-2-il]amino]-3-(1H-imidazol-4-il)-1-oxopropan-2-il]amino]-4-metil-1-oxopentan-2-il]amino]-5-oxopentanoico
Peso molecular (g/mol) 3431.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 3429.7133