Learn More
MedChemExpress Calcitonin (salmon)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.32% |
| CAS | 47931-85-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 3431.85 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (29.14 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Salmon calcitonin |