Learn More
Tocris Bioscience™ Calcitonin (human)
Descripción
Calcitonin (human) is an endogenous calcitonin receptor agonist. Lowers systemic blood calcium levels and inhibits bone resorption.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 0.95 |
| CAS | 21215-62-3 |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C |
| Para utilizar con (aplicación) | Endogenous calcitonin receptor agonist. |
| Liofilizado | Yes |
| Peso molecular | 3417.87 |
| Tipo de producto | Peptide |
| Cantidad | 500 μg |
| Secuencia | CGNLSTCMLGTYTQDFNKFHTFPQTAIGVGAP |
Para uso exclusivo en investigación.